Få mere at vide
4-Brom-3-methylphenol, 98%
Artikelnummer. 10475292 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10475292 5 g Glasflaske 5g
10100862 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10475292 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368200050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 14472-14-1 | C7H7BrO | 187,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14472-14-1
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.04
MDL nummer MFCD00079723
InChI nøgle GPOQODYGMUTOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-methyl-phenol, 4-bromo-m-cresol, phenol, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl phenol, 4-bromo-5-methyl-phenol, 4-brom-3-methylphenol, zlchem 434, pubchem2201, 3-methyl-4-bromophenol, 2-bromo-5-hydroxytoluene
PubChem CID 72857
IUPAC navn 4-brom-3-methylphenol
SMIL CC1=CC(O)=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methylphenol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 57 °C til 61 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 142 °C til 145 °C (23,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(CH3)OH
Mængde 5 g
Beilstein 06, IV, 1321
Formel vægt 187.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-3-methylphenol
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.