Få mere at vide
4-brom-3-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7047068
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Product Code. 11398466
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L17510.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14472-14-1 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14472-14-1
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.04
MDL nummer MFCD00079723
InChI nøgle GPOQODYGMUTOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-methyl-phenol, 4-bromo-m-cresol, phenol, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl phenol, 4-bromo-5-methyl-phenol, 4-brom-3-methylphenol, zlchem 434, pubchem2201, 3-methyl-4-bromophenol, 2-bromo-5-hydroxytoluene
PubChem CID 72857
IUPAC navn 4-brom-3-methylphenol
SMIL CC1=CC(O)=CC=C1Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methylphenol
Smeltepunkt 57°C to 61°C
Kogepunkt 142°C to 145°C (23 mmHg)
Lugt Phenol-like
Mængde 1 g
Beilstein 1859122
Formel vægt 187.04
Procent renhed 98%