Få mere at vide
4-brom-3-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398466
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398466 1 g 1g
11308476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17510.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 14472-14-1 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14472-14-1
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.04
MDL nummer MFCD00079723
InChI nøgle GPOQODYGMUTOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-methyl-phenol, 4-bromo-m-cresol, phenol, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl phenol, 4-bromo-5-methyl-phenol, 4-brom-3-methylphenol, zlchem 434, pubchem2201, 3-methyl-4-bromophenol, 2-bromo-5-hydroxytoluene
PubChem CID 72857
IUPAC navn 4-brom-3-methylphenol
SMIL CC1=CC(O)=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methylphenol
Smeltepunkt 57°C to 61°C
Kogepunkt 142°C to 145°C (23 mmHg)
Lugt Phenol-like
Mængde 1 g
Beilstein 1859122
Formel vægt 187.04
Procent renhed 98%