Få mere at vide
4-Bromo-3-methylbenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-3-methylbenzaldehyde |
| CAS | 78775-11-8 |
| Molekylær formel | C8H7BrO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-Bromo-m-tolualdehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(C=O)ccc1Br |
| IUPAC navn | 4-bromo-3-methylbenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.04 |
| Formel vægt | 197.968 |