Få mere at vide
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460561
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460561 5 g 5g
11450561 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460561 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20069.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
CAS: 13808-64-5 | Molecular Formula: C4H5BrN2 | Molecular Weight: 161.002 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13808-64-5
Molekylær formel C4H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 161.002
MDL nummer MFCD00005241
InChI nøgle IXQPRETWBGVNPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-methylpyrazole, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-2h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl pyrazole, 3-methyl-4-bromo-1h-pyrazole, pubchem22533, timtec-bb sbb003957, acmc-1buv4
PubChem CID 83741
IUPAC navn 4-brom-5-methyl-lH-pyrazol
SMIL CC1=C(C=NN1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 73 °C til 77 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Formel vægt 161.01
Procent renhed 97%