Få mere at vide
4-brom-3-methyl-1H-pyrazol-5-aminhydrobromid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692185
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10692185 1 g 1g
10350673 10 g 10g
10285284 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692185 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM01090DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 167683-86-5
Molekylær formel C4H7Br2N3
Molekylvægt (g/mol) 256.929
InChI nøgle UGCOULAJNKWOPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-4-bromo-3-methylpyrazole hydrobromide, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazol-5-amine hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-3-amine hydrobromide, 3-methyl-4-bromo-5-aminopyrazole hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-2h-pyrazol-3-amine hydrobromide, acmc-20am6c, buttpark 48\04-71, 6-amino-3-bromo-2-methylpyrazole hydrobromide, 3-amino-4-bromo-5-methyl-1h-pyrazole hydrobromide, 5-amino-4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole hydrobromide
PubChem CID 2778427
IUPAC navn 4-brom-5-methyl-lH-pyrazol-3-amin;hydrobromid
SMIL CC1=C(C(=NN1)N)Br.Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 256.93
Procent renhed 97%