missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromo-3-hydroxypyridine, TRC

Artikelnummer. 30344810
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344810 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344810 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB684473500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-hydroxypyridine
CAS 161417-28-3
Molekylær formel C5 H4 Br N O
Mængde 500 mg
Synonym 3-Pyridinol, 4-bromo-, 4-Bromo-3-pyridinol, 4-Bromo-3-hydroxypyridine
InChI formel InChI=1S/C5H4BrNO/c6-4-1-2-7-3-5(4)8/h1-3,8H
SMIL Oc1cnccc1Br
IUPAC navn 4-bromopyridin-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 174
Formel vægt 172.9476
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.