Få mere at vide
4-Bromo-3-hydroxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-3-hydroxypyridine |
| CAS | 161417-28-3 |
| Molekylær formel | C5 H4 Br N O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Pyridinol, 4-bromo-, 4-Bromo-3-pyridinol, 4-Bromo-3-hydroxypyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrNO/c6-4-1-2-7-3-5(4)8/h1-3,8H |
| SMIL | Oc1cnccc1Br |
| IUPAC navn | 4-bromopyridin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 174 |
| Formel vægt | 172.9476 |