missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromo-3-hydroxymethyl-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-Delta3-pyrroline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-3-hydroxymethyl-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-Delta3-pyrrol |
| CAS | 85591-93-1 |
| Molekylær formel | C9 H15 Br N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Bromo-3-Hydroxymethyl-1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethyl-D3-Pyrroline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15BrNO2/c1-8(2)6(5-12)7(10)9(3,4)11(8)13/h12H,5H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)C(Br)=C(CO)C(C)(C)N1[O] |
| IUPAC navn | (4-bromo-1-λ1-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-pyrrol-3-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.1249 |
| Formel vægt | 248.0286 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?