missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4-Bromo-3-fluorophenyl)carbamic Acid Benzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Bromo-3-fluorophenyl)carbamic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 510729-01-8 |
| Molekylær formel | C14H11BrFNO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (4-Bromo-3-fluorophenyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester, N-(4-Bromo-3-fluorophenyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11BrFNO2/c15-12-7-6-11(8-13(12)16)17-14(18)19-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,17,18) |
| SMIL | BrC1=CC=C(NC(OCC2=CC=CC=C2)=O)C=C1F |
| IUPAC navn | benzyl N-(4-bromo-3-fluorophenyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.15 |
| Formel vægt | 323 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?