Få mere at vide
4-Bromo-3-fluorophenol, 98%
Artikelnummer. 15475217
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475217 25 g 25g
15465217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32488.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121219-03-2 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121219-03-2
Molekylær formel C6H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 190.999
MDL nummer MFCD00051907
InChI nøgle MRQYTJXVULSNIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-3-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-3-fluoro, pubchem1489, 4-bromo-3-flourophenol, 3-fluoro-4-bromo phenol, 3-fluoro-4-bromo-phenol, 4-bromo-3-fluoro phenol, 4-bromo-5-fluoro-phenol, acmc-209a9m
PubChem CID 2779153
IUPAC navn 4-brom-3-fluorphenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-fluorophenol
Smeltepunkt 71°C to 73°C
Mængde 25 g
Formel vægt 191
Procent renhed 98%