Få mere at vide
4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11985771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11985771 5 g 5g
11975771 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442360050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 351003-51-5
Molekylær formel C6H3BrClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 273.51
InChI nøgle IZCXVIACMHTZNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, buttpark 76\07-90, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluoro, pubchem2220, acmc-209vnt, 4-bromo-3-fluorobenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2778218
IUPAC navn 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
SMIL C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Kogepunkt 130.0°C (1.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 273.51
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P232-Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.