Få mere at vide
4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11375545
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375545 5 g 5g
11365545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19710.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 351003-51-5
Molekylær formel C6H3BrClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 273.5
MDL nummer MFCD03094150
InChI nøgle IZCXVIACMHTZNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, buttpark 76\07-90, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluoro, pubchem2220, acmc-209vnt, 4-bromo-3-fluorobenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2778218
IUPAC navn 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
SMIL C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.85
Kogepunkt 217°C to 218°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5795
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 273.51
Procent renhed 97%