Få mere at vide
4-Brom-3-fluoranilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-3-fluoroaniline |
| CAS | 656-65-5 |
| Molekylær formel | C6H5BrFN |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Fluoro-4-bromoaniline, 4-Bromo-3-fluoroaniline, 4-Bromo-3-fluorobenzenamine, 4-Bromo-3-fluorophenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Br)c(F)c1 |
| IUPAC navn | 4-bromo-3-fluoranilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.01 |
| Formel vægt | 188.9589 |