Få mere at vide
4'-Brom-3-chlorpropiofenon, 94%
Artikelnummer. 11441758
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441758 250 g 250g
11339419 5 g 5g
11421758 10 g 10g
11431758 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11441758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13988.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 31736-73-9 | C9H8BrClO | 247,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31736-73-9
Molekylær formel C9H8BrClO
Molekylvægt (g/mol) 247.52
MDL nummer MFCD00018979
InChI nøgle SYWQQEVHZPPLNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromo-3-chloropropiophenone, 1-4-bromophenyl-3-chloropropan-1-one, 4-bromo-3-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-bromophenyl-3-chloro, pubchem13267, ksc567m6b, 3-chloro-4'-bromopropiophenone, 4'-bromo-beta-chloropropiophenone, 4-3-chloropropanoyl bromobenzene, 4\\'-bromo-3-chloropropiophenone
PubChem CID 95790
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)-3-chlorpropan-1-on
SMIL ClCCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromo-3-chloropropiophenone
Smeltepunkt 57 °C til 62 °C
Mængde 250 g
Beilstein 1944367
Formel vægt 247.53
Procent renhed 94%