Få mere at vide
4-Bromo-3-chlorophenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046286
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11303267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13801.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
4-brom-3-chlorphenol anvendes som en precursor i organisk syntese til fremstilling af 4-(benzyloxy)-l-brom-2-chlorbenzen ved omsætning med benzylbromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-brom-3-chlorphenol anvendes som en precursor i organisk
syntese til fremstilling af 4-(benzyloxy)-l-brom-2-chlorbenzen ved reaktion med benzylbromid.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13631-21-5
Molekylær formel C6H4BrClO
Molekylvægt (g/mol) 207.451
MDL nummer MFCD00070744
InChI nøgle FQEYHIPPYOSPLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-bromo-3-chloro, 3-chloro-4-bromophenol, 2-chloro-4-hydroxybromobenzene, pubchem3597, acmc-1bvpq, 4-bromo-3-chloro-phenol, intermediates-zcf02051, ksc493i5n, 4-bromanyl-3-chloranyl-phenol
PubChem CID 7018182
IUPAC navn 4-brom-3-chlorphenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-chlorophenol
Smeltepunkt 64°C to 68°C
Lugt Phenol-like
Mængde 1 g
Beilstein 3236445
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 207.46
Procent renhed 98%