Få mere at vide
4-brom-3-chlorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313267
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313267 5 g 5g
11303267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13801.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 13631-21-5 | Molekylformel: C6H4BrClO | Molekylvægt: 207,451 g/mol
4-Brom-3-chlorphenol bruges som forløber i organisk syntese til at fremstille 4-(benzyloxy)-l-bromo-2-chlorbenzen ved reaktion med benzylbromid.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
4-Brom-3-chlorphenol bruges som forløber i organisk syntese til at fremstille 4-(benzyloxy)-l-bromo-2-chlorbenzen ved reaktion med benzylbromid.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13631-21-5
Molekylær formel C6H4BrClO
Molekylvægt (g/mol) 207.451
MDL nummer MFCD00070744
InChI nøgle FQEYHIPPYOSPLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-bromo-3-chloro, 3-chloro-4-bromophenol, 2-chloro-4-hydroxybromobenzene, pubchem3597, acmc-1bvpq, 4-bromo-3-chloro-phenol, intermediates-zcf02051, ksc493i5n, 4-bromanyl-3-chloranyl-phenol
PubChem CID 7018182
IUPAC navn 4-brom-3-chlorphenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-chlorophenol
Smeltepunkt 64 °C til 68 °C
Lugt Fenol-lignende
Mængde 5 g
Beilstein 3236445
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 207.46
Procent renhed 98%