Få mere at vide
4-brom-3-(chlormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10153214
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10153214 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10444015 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10153214 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63924CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 915707-66-3
Molekylær formel C5H6BrClN2
Molekylvægt (g/mol) 209.471
MDL nummer MFCD09702416
InChI nøgle WHHNKVUVLZLAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-chloromethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-3-chloromethyl-1-methylpyrazole, pubchem23664, 1h-pyrazole,4-bromo-3-chloromethyl-1-methyl
PubChem CID 24229714
IUPAC navn 4-brom-3-(chlormethyl)-1-methylpyrazol
SMIL CN1C=C(C(=N1)CCl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3-(chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 209.47
Procent renhed 97%