missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran, TRC

Artikelnummer. 30338104
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30338104 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338104 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6913782.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran
CAS 24265-23-4
Molekylær formel C5H7BrO
Mængde 2.5 g
Synonym 4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran, 4-Bromo-1,2,3,6-tetrahydropyran
InChI formel InChI=1S/C5H7BrO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1H,2-4H2
SMIL BrC1=CCOCC1
IUPAC navn 4-bromo-3,6-dihydro-2H-pyran
Molekylvægt (g/mol) 163.01
Formel vægt 161.968
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.