Få mere at vide
4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10353722 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10353722 10 g Glass bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 10353722 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354290100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3, 5-dimethylpyrazole
CAS 3398-16-1
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 120°C to 124°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H7BrN2
MDL nummer MFCD00005242
Mængde 10 g
Synonym 4-bromo-3,5-dimethylpyrazole, pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3.5-dimethyl-4-bromopyrazole, acmc-1cnce, 5-23-05-00154 beilstein handbook reference, ksc495g9b, 4-bromo-3,5-dimethyl pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-pyrazole
InChI nøgle RISOHYOEPYWKOB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=NN1)C)Br
IUPAC navn 4-bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Molekylvægt (g/mol) 175.029
PubChem CID 76937
Formel vægt 175.03
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder