Få mere at vide
4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 99%
Artikelnummer. p-7025943
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11470267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21684.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7463-51-6 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7463-51-6
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.063
MDL nummer MFCD00002315
InChI nøgle WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,5-xylenol, 4-bromo-3,5-dimethyl phenol, phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromophenol, 4-bromo-3,5-dimethyl-phenol, zlchem 241, pubchem3767, acmc-209ovl, 3,5-xylenol, 4-bromo, akos bbb/606
PubChem CID 81970
IUPAC navn 4-brom-3,5-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(=CC(=C1Br)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3,5-dimethylphenol
Smeltepunkt 113°C to 117°C
Lugt Phenol-like
Mængde 5 g
Beilstein 2207127
Formel vægt 201.07
Procent renhed 99%