Få mere at vide
4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 99%
Artikelnummer. 11480267
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480267 25 g 25g
11470267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21684.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
CAS: 7463-51-6 | C8H9BrO | 201,063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7463-51-6
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.063
MDL nummer MFCD00002315
InChI nøgle WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,5-xylenol, 4-bromo-3,5-dimethyl phenol, phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromophenol, 4-bromo-3,5-dimethyl-phenol, zlchem 241, pubchem3767, acmc-209ovl, 3,5-xylenol, 4-bromo, akos bbb/606
PubChem CID 81970
IUPAC navn 4-brom-3,5-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(=CC(=C1Br)C)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3,5-dimethylphenol
Smeltepunkt 113 °C til 117 °C
Lugt Fenol-lignende
Mængde 25 g
Beilstein 2207127
Formel vægt 201.07
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.