Få mere at vide
4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 99%
Artikelnummer. p-74152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
Artikelnummer. 10449780
Brand: Thermo Scientific Acros 106870100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7463-51-6 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7463-51-6
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.06
MDL nummer MFCD00002315
InChI nøgle WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,5-xylenol, 4-bromo-3,5-dimethyl phenol, phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromophenol, 4-bromo-3,5-dimethyl-phenol, zlchem 241, pubchem3767, acmc-209ovl, 3,5-xylenol, 4-bromo, akos bbb/606
PubChem CID 81970
IUPAC navn 4-brom-3,5-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(=CC(=C1Br)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3, 5-dimethylphenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 113°C to 116°C
Farve Farveløs til Pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H2(CH3)2OH
Mængde 10 g
Beilstein 06,I,244
Formel vægt 201.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-3,5-dimethylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.