Få mere at vide
4-Brom-3,5-dimethylisoxazol, 97%
Artikelnummer. 11422247
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422247 25 g 25g
11402247 1 g 1g
11412247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14179.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 10558-25-5 | C5H6BrNO | 176,013 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10558-25-5
Molekylær formel C5H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 176.013
MDL nummer MFCD00068187
InChI nøgle GYHZPSUAMYIFQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl-4-bromoisoxazole, isoxazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 4-bromo-dimethylisoxazole, buttpark 33\06-98, 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, tech., pubchem8720, acmc-1bpqs, timtec-bb sbb003784, ksc182i2n
PubChem CID 318421
IUPAC navn 4-brom-3,5-dimethyl-1,2-oxazol
SMIL CC1=C(C(=NO1)C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Tæthed 1.49
Kogepunkt 176 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Brydningsindeks 1.488
Mængde 25 g
Beilstein 108522
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 176.02
Procent renhed 97%