Få mere at vide
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10497174
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10497174 5 g 5g
10254774 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10497174 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00610DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 10558-25-5
Molekylær formel C5H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 176.013
MDL nummer MFCD00068187
InChI nøgle GYHZPSUAMYIFQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl-4-bromoisoxazole, isoxazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 4-bromo-dimethylisoxazole, buttpark 33\06-98, 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, tech., pubchem8720, acmc-1bpqs, timtec-bb sbb003784, ksc182i2n
PubChem CID 318421
IUPAC navn 4-bromo-3,5-dimethyl-1,2-oxazole
SMIL CC1=C(C(=NO1)C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3, 5-dimethylisoxazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.484g/mL
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 176.01
Procent renhed 97%