Få mere at vide
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-3, 5-dimethylisoxazole |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 1.484g/mL |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 176.01 |
| Procent renhed | 97% |