Få mere at vide
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol, 98%
Artikelnummer. 11469313
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469313 5 g 5g
11479313 25 g 25g
11489313 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469313 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11759.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 3398-16-1 | C5H7BrN2 | 175,029 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3398-16-1
Molekylær formel C5H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 175.029
MDL nummer MFCD00005242
InChI nøgle RISOHYOEPYWKOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,5-dimethylpyrazole, pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3.5-dimethyl-4-bromopyrazole, acmc-1cnce, 5-23-05-00154 beilstein handbook reference, ksc495g9b, 4-bromo-3,5-dimethyl pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-pyrazole
PubChem CID 76937
IUPAC navn 4-brom-3,5-dimethyl-lH-pyrazol
SMIL CC1=C(C(=NN1)C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 118°C to 123°C
Mængde 5 g
Beilstein 108534
Formel vægt 175.03
Procent renhed 99%