Få mere at vide
4-brom-3,5-dimethyl-1-phenyl-lh-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10035962
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10035962 250 mg 250mg
10797475 1 g 1g
10644195 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10035962 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48010CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 51294-75-8
Molekylær formel C11H11BrN2
Molekylvægt (g/mol) 251.127
InChI nøgle GNXWITGSOFQXDG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7039162
IUPAC navn 4-brom-3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol
SMIL CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Synonym 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl, 1-phenyl-3,5-dimethyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl
Formel vægt 251.13
Procent renhed 97%