Få mere at vide
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30328871
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30328871 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30328871 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB691453500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
CAS 56518-42-4
Molekylær formel C9H9BrO4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO4/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
SMIL COc1cc(cc(OC)c1Br)C(=O)O
IUPAC navn 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 261.07
Formel vægt 259.9684