Få mere at vide
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid, 97+%
Artikelnummer. 11483158
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483158 100 g 100g
11473158 25 g 25g
11493158 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18914.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16534-12-6 | C7H5BrO4 | 233.017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16534-12-6
Molekylær formel C7H5BrO4
Molekylvægt (g/mol) 233.017
MDL nummer MFCD00002513
InChI nøgle NUTRHYYFCDEALP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-3,5-dihydroxy, 4-bromo-3,5-resorcylic acid, 4-bromo-alpha-resorcylic acid, 4-bromo-3,5-dihydroxybenzic acid, .alpha.-resorcylic acid, 4-bromo, 4-bromo-3,5-dihydroxy-benzoic acid, alpha-resorcylic acid, 4-bromo, pubchem8196, acmc-209dsh, ksc177s3r
PubChem CID 86023
IUPAC navn 4-brom-3,5-dihydroxybenzoesyre
SMIL C1=C(C=C(C(=C1O)Br)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 268°C to 272°C
Mængde 100 g
Beilstein 2368265
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 233.02
Procent renhed ≥98%