Få mere at vide
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid, 97+%
Produktkod. 11473158
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11473158 25 g 25g
11483158 100 g 100g
11493158 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11473158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18914.14
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 16534-12-6 | C7H5BrO4 | 233.017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16534-12-6
Molekylær formel C7H5BrO4
Molekylvægt (g/mol) 233.017
MDL nummer MFCD00002513
InChI nøgle NUTRHYYFCDEALP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-3,5-dihydroxy, 4-bromo-3,5-resorcylic acid, 4-bromo-alpha-resorcylic acid, 4-bromo-3,5-dihydroxybenzic acid, .alpha.-resorcylic acid, 4-bromo, 4-bromo-3,5-dihydroxy-benzoic acid, alpha-resorcylic acid, 4-bromo, pubchem8196, acmc-209dsh, ksc177s3r
PubChem CID 86023
IUPAC navn 4-brom-3,5-dihydroxybenzoesyre
SMIL C1=C(C=C(C(=C1O)Br)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 268°C to 272°C
Mængde 25 g
Beilstein 2368265
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 233.02
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Skyddsangivelse
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.