missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 887583-90-6 |
| Molekylær formel | C6H3BrF3N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrF3N/c7-4-1-2-11-5(3-4)6(8,9)10/h1-3H |
| SMIL | FC(F)(F)c1cc(Br)ccn1 |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.99 |
| Formel vægt | 224.9401 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?