Få mere at vide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 887583-90-6 |
| Molekylær formel | C6H3BrF3N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrF3N/c7-4-1-2-11-5(3-4)6(8,9)10/h1-3H |
| SMIL | FC(F)(F)c1cc(Br)ccn1 |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.99 |
| Formel vægt | 224.9401 |