missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid |
| CAS | 1214339-48-6 |
| Molekylær formel | C9H6BrF3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrF3O2/c10-6-2-1-5(3-8(14)15)7(4-6)9(11,12)13/h1-2,4H,3H2,(H,14,15) |
| SMIL | FC(F)(F)C1=C(CC(O)=O)C=CC(Br)=C1 |
| IUPAC navn | 2-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.04 |
| Formel vægt | 281.9503 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?