Få mere at vide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 191165-13-6 |
| Molekylær formel | C8H3BrF3N |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3BrF3N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H |
| SMIL | FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1C#N |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.02 |
| Formel vægt | 248.9401 |