Få mere at vide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30335547
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30335547 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30335547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB695478100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 320-31-0
Molekylær formel C8H4BrF3O2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H4BrF3O2/c9-4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
SMIL OC(=O)c1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
IUPAC navn 4-bromo-2-(trifluormethyl)benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 269.02
Formel vægt 267.9347