Få mere at vide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 320-31-0 |
| Molekylær formel | C8H4BrF3O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4BrF3O2/c9-4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(Br)cc1C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-(trifluormethyl)benzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.02 |
| Formel vægt | 267.9347 |