Få mere at vide
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484347
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484347 5 g 5g
15474347 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31726.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
4-brom-2-(trifluormethoxy)phenol er de grundlæggende byggesten til talrige farmaceutiske lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brom-2-(trifluormethoxy)phenol er de grundlæggende byggesten til talrige farmaceutiske lægemidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 690264-39-2
Molekylær formel C7H4BrF3O2
Molekylvægt (g/mol) 257.01
MDL nummer MFCD09037798
InChI nøgle GYXNTPVMXGBRQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-phenol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy
PubChem CID 11780151
IUPAC navn 4-brom-2-(trifluormethoxy)phenol
SMIL OC1=C(OC(F)(F)F)C=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol
Smeltepunkt 51°C to 55°C
Mængde 5 g
Formel vægt 257.01
Procent renhed 98%