Få mere at vide
4-brom-2-(trifluormethoxy)benzen-1-thiol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10591123
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10591123 1 g 1g
10273282 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10591123 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00665DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-15-6
Molekylær formel C7H4BrF3OS
Molekylvægt (g/mol) 273.07
MDL nummer MFCD00203474
InChI nøgle WWZNHDMEBZHFTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy thiophenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol,4-bromo-2-trifluoromethoxy, pubchem2840, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenethiol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy benzenethiol
PubChem CID 2736425
IUPAC navn 4-brom-2-(trifluormethoxy)benzenthiol
SMIL FC(F)(F)OC1=C(S)C=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 1 g
Formel vægt 273.07
Procent renhed 95%