Få mere at vide
4-brom-2-(trifluormethoxy)benzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10661693
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10661693 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10140752 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10661693 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00664EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-14-5
Molekylær formel C7H3BrClF3O3S
Molekylvægt (g/mol) 339.51
MDL nummer MFCD00179336
InChI nøgle ZZCIRIWJHAZTIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene sulphonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenyl chlorosulfone, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 2736421
IUPAC navn 4-brom-2-(trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid
SMIL FC(F)(F)OC1=C(C=CC(Br)=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Tæthed 1.85g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 339.51
Procent renhed 97%