Få mere at vide
4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 207.05 |
| Procent renhed | 95% |