Få mere at vide
4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411334
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10411334 5 g Amber Glass Bottle 5g
10662685 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10411334 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC28501DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 16694-18-1
Molekylær formel C5H3BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 207.041
InChI nøgle HJZFPRVFLBBAMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromothiophene-carboxylic acid, 4-bromo-2-thiophene carboxylic acid, 4-bromo-2-carboxythiophene, 4-bromo-2-thiophenecarboxylicacid, 3-bromothiophene-5-carboxylic acid, pubchem5189, 4-bromo-2-thenoic acid
PubChem CID 610409
IUPAC navn 4-bromothiophene-2-carboxylic acid
SMIL C1=C(SC=C1Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 207.05
Procent renhed 95%