Få mere at vide
(4-brom-2-thienyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2695120
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10497232
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC28509CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 79757-77-0
Molekylær formel C5H5BrOS
Molekylvægt (g/mol) 193.058
MDL nummer MFCD04115392
InChI nøgle PXZNJHHUYJRFPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795484
IUPAC navn (4-bromthiophen-2-yl)methanol
SMIL C1=C(SC=C1Br)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Bromo-2-thienyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-bromothiophen-2-yl methanol, 4-bromo-2-thienyl methanol, 4-bromo-2-hydroxymethylthiophene, 4-bromo-2-thiophenemethanol, 4-bromo-2-hydroxymethyl thiophene, 2-thiophenemethanol, 4-bromo, acmc-1bm1t, 3-bromo-5-thienyl methanol, 4-bromo-thiophene-2-methanol, 2-thiophenemethanol,4-bromo
Formel vægt 193.06
Procent renhed 97%