Få mere at vide
(4-brom-2-thienyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10592642
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10592642 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10497232 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592642 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC28509DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 79757-77-0
Molekylær formel C5H5BrOS
Molekylvægt (g/mol) 193.058
MDL nummer MFCD04115392
InChI nøgle PXZNJHHUYJRFPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795484
IUPAC navn (4-bromthiophen-2-yl)methanol
SMIL C1=C(SC=C1Br)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Bromo-2-thienyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-bromothiophen-2-yl methanol, 4-bromo-2-thienyl methanol, 4-bromo-2-hydroxymethylthiophene, 4-bromo-2-thiophenemethanol, 4-bromo-2-hydroxymethyl thiophene, 2-thiophenemethanol, 4-bromo, acmc-1bm1t, 3-bromo-5-thienyl methanol, 4-bromo-thiophene-2-methanol, 2-thiophenemethanol,4-bromo
Formel vægt 193.06
Procent renhed 97%