missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromo-2-tert-butylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-tert-butylaniline |
| CAS | 850012-44-1 |
| Molekylær formel | C10H14BrN |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-(1,1-dimethylethyl)benzenamine, 4-Bromo-2-(1,1-dimethylethyl)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14BrN/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6H,12H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1cc(Br)ccc1N |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-tert-butylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.13 |
| Formel vægt | 227.031 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?