Få mere at vide
4-Bromo-2-pyridinecarboxamide, TRC
Artikelnummer. 30330142
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30330142 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30330142 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB67828050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-pyridinecarboxamide
CAS 62150-46-3
Molekylær formel C6H5N2OBr
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5BrN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
SMIL NC(=O)c1cc(Br)ccn1
IUPAC navn 4-bromopyridine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 201.02
Formel vægt 199.9585