Få mere at vide
4-Bromo-2-picolin, TRC
Artikelnummer. 30343683
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30343683 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30343683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB685560250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-methylpyridine
CAS 22282-99-1
Molekylær formel C6 H6 Br N
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
SMIL Cc1cc(Br)ccn1
IUPAC navn 4-brom-2-methylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 172.02
Formel vægt 170.9684