Få mere at vide
4-Bromo-2-picolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2-methylpyridine |
| CAS | 22282-99-1 |
| Molekylær formel | C6 H6 Br N |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(Br)ccn1 |
| IUPAC navn | 4-brom-2-methylpyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.02 |
| Formel vægt | 170.9684 |