Få mere at vide
4-brom-2-nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10642043 5 g Glasflaske 5g
10496442 25 g Glass bottle 25g
10656394 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10642043 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367920050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7693-52-9
Molekylær formel C6H4BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 218.01
MDL nummer MFCD00082540
InChI nøgle CUTFAPGINUFNQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitro-phenol, 4-bromo-1-hydroxy-2-nitrobenzene, phenol, 2-nitro-5-bromo, pubchem4099, 4-brom-2-nitro-phenol, acmc-209p6y, 4-06-00-01363 beilstein handbook reference, ksc494e2j
PubChem CID 24364
IUPAC navn 4-brom-2-nitrophenol
SMIL OC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-nitrophenol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 87.0°C to 94.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(NO2)OH
Mængde 5 g
Beilstein 06, IV, 1363
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,toluene
Formel vægt 218.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-nitrophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.