Få mere at vide
4-Bromo-2-nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30331501
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30331501 100 g
1 options
Artikelnummer. 30331501 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB686230100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-nitroaniline
CAS 875-51-4
Molekylær formel C6H5BrN2O2
Mængde 100 g
Synonym 4-Bromo-2-nitrophenyl)amine, 1-Amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2-nitroaniline, 4-Bromo-2-nitrobenzenamine, 4-Bromo-o-nitroaniline, NSC 10069, NSC 37396, p-Bromo-o-nitroaniline
InChI formel InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
SMIL Nc1ccc(Br)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-bromo-2-nitroanilin
Molekylvægt (g/mol) 217.02
Formel vægt 215.9534